Kupfer(II)sulfat Pentahydrat zA

Lieferant: Bernd Kraft
Achtung

Synonyme: Kupfersulfat Pentahydrat, Kupfersulfat-Pentahydrat

06173.2600 06173.3600 06173.5600 06173.6600 06173.7500
KRAF06173.2600EA 37.1 EUR
KRAF06173.2600 KRAF06173.3600 KRAF06173.5600 KRAF06173.6600 KRAF06173.7500
Kupfer(II)sulfat Pentahydrat zA
Kupfer(II)sulfat Pentahydrat
Formel: CuSO₄·5H₂O
Molecular Weight: 249.69 g/mol
Dichte: 2.284 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149681
CAS-Nummer: 7758-99-8
EINECS: 231-847-6
UN: 3077
ADR: 9 III
REACH: 01-2119520566-40
Merck Index: 13,02682

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR