Natriumcarbonat, wasserfrei, reinst

Lieferant: Bernd Kraft
Achtung

Synonyme: wasserfreie Soda

06195.3501 06195.3600 06195.5600 06195.6600 06195.7500
KRAF06195.3501EA 0 EUR
KRAF06195.3501 KRAF06195.3600 KRAF06195.5600 KRAF06195.6600 KRAF06195.7500
Natriumcarbonat, wasserfrei, reinst
Natriumcarbonat
Formel: Na₂CO₃
Molecular Weight: 105.99 g/mol
Siedepunkt: 1600
Schmelzpunkt: 854
Dichte: 2.53 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003494
CAS-Nummer: 497-19-8
EINECS: 207-838-8
REACH: 01-2119485498-19
Merck Index: 14,08596
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a6ff30f1487cdef86add98b38bfa8eb3dac14f6&vid=c5b129b7acb5c897b9d970ea3130d61fb1934b54&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR