Ammoniumcer(IV)sulfat 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

06203.3000 06203.5020
KRAF06203.3000EA 368 EUR
KRAF06203.3000 KRAF06203.5020
Ammoniumcer(IV)sulfat 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung
Ammonium cerium(IV) sulphate
Formel: H₁₆CeN₄O₁₆S₄
MDL: MFCD00148851
CAS-Nummer: 7637-03-8
EINECS: 231-567-4
UN: 3264
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR