di-Natriumtetraborat Decahydrat analytisches Reagens

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

06205.0600 06205.2600 06205.3600
KRAF06205.0600EA 28.5 EUR
KRAF06205.0600 KRAF06205.2600 KRAF06205.3600
di-Natriumtetraborat Decahydrat analytisches Reagens
di-Natriumtetraborat Decahydrat
Formel: Na₂B₄O₇·10H₂O
Siedepunkt: 320 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 75 °C
Dichte: 1,73 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149193
CAS-Nummer: 1303-96-4
EINECS: 215-540-4
REACH: 01-2119490790-32
Merck Index: 13,08662

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR