Natriumthiosulfat Pentahydrat, extra_pure
Lieferant: Bernd Kraft
Synonyme:
Fixiersalz
06208.3600
06208.2600
06208.5600
06208.6600
06208.7500
KRAF06208.3600EA
43.2
EUR
KRAF06208.3600
KRAF06208.2600
KRAF06208.5600
KRAF06208.6600
KRAF06208.7500
Natriumthiosulfat Pentahydrat, extra_pure
Natriumthiosulfat Pentahydrat
Formel:
Na₂S₂O₃.5H₂O Molecular Weight: 248.19 g/mol Schmelzpunkt: 48 Dichte: 1.67 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149186 CAS-Nummer: 10102-17-7 EINECS: 231-867-5 Merck Index: 12,08844 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...