Pyrogallol, reinst

Lieferant: Bernd Kraft
Achtung

06220.0800 06220.2800 06220.1800
KRAF06220.0800EA 84.4 EUR
KRAF06220.0800 KRAF06220.2800 KRAF06220.1800
Pyrogallol, reinst
Formel: C₆H₆O₃
Siedepunkt: 309 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 130…132 °C
Dichte: 1,453 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002192
CAS-Nummer: 87-66-1
EINECS: 201-762-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,08090
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=09c5271be2848ebfa6e3614bff56b329a59cb6fe&vid=db25c87d92a56d9ff5d36f04d6bbf59acf236659&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR