L(+)-Weinsäure analytisches Reagens
Lieferant: Bernd Kraft
|
Achtung
|
06225.1600
06225.3600
06225.2600
06225.5600
06225.6600
06225.7500
KRAF06225.1600EA
42.7
EUR
KRAF06225.1600
KRAF06225.3600
KRAF06225.2600
KRAF06225.5600
KRAF06225.6600
KRAF06225.7500
L(+)-Weinsäure analytisches Reagens
L(+)-Weinsäure
Formel:
C₄H₆O₆ Siedepunkt: 399 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 168…170 °C Dichte: 1,759 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064207 CAS-Nummer: 87-69-4 EINECS: 201-766-0 REACH: 01-2119537204-47 Merck Index: 13,09158 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...