Kaliumhexacyanoferrat(II) Trihydrat, reinst

Lieferant: Bernd Kraft

06433.1600 06433.3600 06433.2600 06433.5600 06433.6600 06433.7500
KRAF06433.1600EA 0 EUR
KRAF06433.1600 KRAF06433.3600 KRAF06433.2600 KRAF06433.5600 KRAF06433.6600 KRAF06433.7500
Kaliumhexacyanoferrat(II) Trihydrat, reinst
Kaliumhexacyanoferrat(II) Trihydrat
Formel: K₄Fe(CN)₆·3H₂O
Schmelzpunkt: 70 °C
Dichte: 1,889 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00167023
CAS-Nummer: 14459-95-1
EINECS: 237-722-2
Merck Index: 12,07793

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR