Chloroform stabilisiert, reinst
Lieferant: Bernd Kraft
|
Gefahr
|
Stabilisierung:
Stabilisiert mit Ethanol
07016.4700
07016.3700
07016.5500
07016.8500
KRAF07016.4700EA
126
EUR
KRAF07016.4700
KRAF07016.3700
KRAF07016.5500
KRAF07016.8500
Chloroform stabilisiert, reinst
Chloroform
Formel:
CHCl₃ Siedepunkt: 61,7 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –63 °C Dichte: 1,4832 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000826 CAS-Nummer: 67-66-3 EINECS: 200-663-8 UN: 1888 ADR: 6.1,III REACH: 05-2114614906-45 Merck Index: 13,02160 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...