Xylol (Isomerengemisch), reinst
Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr
Synonyme: Dimethylbenzol
07048.4700 07048.5500 07048.8500 07048.3700 07048.6700
KRAF07048.4700EA 92.4 EUR
KRAF07048.4700 KRAF07048.5500 KRAF07048.8500 KRAF07048.3700 KRAF07048.6700
Xylol (Isomerengemisch), reinst
Xylol (Isomerengemisch)
Formel: C₆H₄(CH₃)₂
Molecular Weight: 106.17 g/mol
Siedepunkt: 140
Schmelzpunkt: –34 °C
Dichte: 0.86…0.88 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 25
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00077264
CAS-Nummer: 1330-20-7
EINECS: 215-535-7
UN: 1307
ADR: 3 III
Merck Index: 13,10136
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2deefc7b7b67c10e64003e243ff3216fad27cf7d&vid=9fa01ddafd4814d5f34266ae7933463a29d92d19&prid=web&clid=SAPDAM