Pyridin, reinst

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

Synonyme: Azabenzene, Azine

07051.3700 07051.4700 07051.8500 07051.1700 07051.2700 07051.5500
KRAF07051.3700EA 119 EUR
KRAF07051.3700 KRAF07051.4700 KRAF07051.8500 KRAF07051.1700 KRAF07051.2700 KRAF07051.5500
Pyridin, reinst
Pyridine
Formel: C₅H₅N
Siedepunkt: 115 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –44 °C
Dichte: 0,983 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 17 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011732
CAS-Nummer: 110-86-1
EINECS: 203-809-9
UN: 1282
ADR: 3,II
Merck Index: 13,08060
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9c5934940218027dae0d80a1f98b6d5179c0a8&vid=9f2ef46a26e488d366e82869b3acb96652b5dab1&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR