Glycerin 86 - 88% ≥86-88%
Lieferant: Bernd Kraft
Synonyme:
1,2,3-Propantriol, Glycerol
07092.3000
07092.5000
KRAF07092.3000EA
41.4
EUR
KRAF07092.3000
KRAF07092.5000
Glycerin 86 - 88% ≥86-88%
Glycerin
Formel:
HOCH₂CH(OH)CH₂OH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004722 CAS-Nummer: 56-81-5 EINECS: 200-289-5 Merck Index: 13,04497 |