Diethylether, getrocknet (max. 0,01% H₂O) stabilisiert analytisches Reagens

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr


Stabilisierung: Stabilisiert mit BHT/Ionol/2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol

07104.3700 07104.1700 07104.2700
KRAF07104.3700EA 123 EUR
KRAF07104.3700 KRAF07104.1700 KRAF07104.2700
Diethylether, getrocknet (max. 0,01% H₂O) stabilisiert analytisches Reagens
Diethylether
Formel: (CH₃CH₂)₂O
Siedepunkt: 35 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –123 °C
Dichte: 0,7135 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –40 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011646
CAS-Nummer: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
UN: 1155
ADR: 3,I
REACH: 01-2119535785-29
Merck Index: 12,03852
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f2debd1f18f9bff9952c4a6e5d599a67f94e61&vid=3dd6c545e58e36e1004e828026523fb0e3bcbbcd&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR