n-Hexan analytisches Reagens

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

07150.4700 07150.3700 07150.2700 07150.5900 07150.6700 07150.8900
KRAF07150.4700EA 174 EUR
KRAF07150.4700 KRAF07150.3700 KRAF07150.2700 KRAF07150.5900 KRAF07150.6700 KRAF07150.8900
n-Hexan analytisches Reagens
n-Hexan
Formel: H₃C(CH₂)₄CH₃
Siedepunkt: 69 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,659 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –22 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009520
CAS-Nummer: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=c117cbd0b3ff2cab0e7f8e5a4bf7108f938081d5&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR