n-Hexan, reinst
Lieferant: Bernd Kraft
|
Gefahr
|
07151.4700
07151.5500
07151.3700
07151.6700
07151.8500
KRAF07151.4700EA
116
EUR
KRAF07151.4700
KRAF07151.5500
KRAF07151.3700
KRAF07151.6700
KRAF07151.8500
n-Hexan, reinst
n-Hexan
Formel:
H₃C(CH₂)₄CH₃ Siedepunkt: 69 °C (1013 hPa) Dichte: 0,659 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –22 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009520 CAS-Nummer: 110-54-3 EINECS: 203-777-6 UN: 1208 ADR: 3,II Merck Index: 13,04712 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...