Silbernitrat 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung

Lieferant: Bernd Kraft
Achtung

Synonyme: Höllenstein

10502.3100 10502.2700 10502.4100 10502.5120
KRAF10502.3100EA 148 EUR
KRAF10502.3100 KRAF10502.2700 KRAF10502.4100 KRAF10502.5120
Silbernitrat 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung
Silbernitrat
Formel: AgNO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003414
CAS-Nummer: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR