Hydroxylammoniumchlorid 4,5% in wässriger Lösung
Lieferant: Bernd Kraft
Synonyme: Hydroxylamin-Hydrochlorid, Chlorhydrathydroxylamin, Hydroxylamin Hydrochlorid, Hydroxylamin HCl
11512.4000
KRAF11512.4000EA 0 EUR
KRAF11512.4000
Hydroxylammoniumchlorid 4,5% in wässriger Lösung
Hydroxylammoniumchlorid
Formel: NH₂OH·HCl
Molecular Weight: 69,49 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051089
CAS-Nummer: 5470-11-1
EINECS: 226-798-2
UN: 1789
ADR: 8,III