Kaliumpermanganat 20 g/l in wässriger Lösung für die Bestimmung von Quecksilber

Lieferant: Bernd Kraft

11600.2700 11600.3100 11600.5120
KRAF11600.2700EA 0 EUR
KRAF11600.2700 KRAF11600.3100 KRAF11600.5120
Kaliumpermanganat 20 g/l in wässriger Lösung für die Bestimmung von Quecksilber
Potassium permanganate
Formel: KMnO₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011364
CAS-Nummer: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 3082
ADR: 9,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR