Natriumthiosulfat 0.5 mol/l (0.5 N) aqueous solution
Lieferant: Bernd Kraft
Synonyme: di-Natriumthiosulfat, Antichlor, Fixiersalz, Natriumhyposulfit
11642.4000 11642.3000 11642.5020 11642.5400
KRAF11642.4000EA 74.6 EUR
KRAF11642.4000 KRAF11642.3000 KRAF11642.5020 KRAF11642.5400
Natriumthiosulfat 0.5 mol/l (0.5 N) aqueous solution
Natriumthiosulfat
Formel: Na₂S₂O₃
Molecular Weight: 158.11 g/mol
Siedepunkt: 100
Schmelzpunkt: 48
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003499
CAS-Nummer: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844