Bromkresolpurpur 1 g/l in wässriger Lösung
Lieferant: Bernd Kraft
Synonyme: 5′,5''-Dibrom-o-kresolsulfonphthalein
11948.0700 11948.1700
KRAF11948.0700EA 62.4 EUR
KRAF11948.0700 KRAF11948.1700
Bromkresolpurpur 1 g/l in wässriger Lösung
Bromkresolpurpur
Formel: C₂₁H₁₆Br₂O₅S
MDL: MFCD00011681
CAS-Nummer: 115-40-2
EINECS: 204-087-8