n-Heptan zS

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

Synonyme: n-Dipropylmethan

12036.3700 12036.4700 12036.5500 12036.6700
KRAF12036.3700EA 42.1 EUR
KRAF12036.3700 KRAF12036.4700 KRAF12036.5500 KRAF12036.6700
n-Heptan zS
n-Heptan
Formel: H₃C(CH₂)₅CH₃
Molecular Weight: 100.20 g/mol
Siedepunkt: 98.4
Schmelzpunkt: –90.6 °C
Dichte: 0.6838 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –4 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009544
CAS-Nummer: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
UN: 1206
ADR: 3 II
Merck Index: 13,04679
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff97126664c92362bf0aa2645719548c99f0533&vid=6722523a326fdf1ebabd08a2b8656dd57300787f&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR