Karbolfuchsin (Ziehl-Neelsen)

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

12415.0000 12415.2000 12415.4000
KRAF12415.0000EA 0 EUR
KRAF12415.0000 KRAF12415.2000 KRAF12415.4000
Karbolfuchsin (Ziehl-Neelsen)
Karbolfuchsin
Formel: C₂₁H₂₂ClN₃
Dichte: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18071399
CAS-Nummer: 632-99-5
EINECS: 211-189-6
UN: 1992
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR