Dichlormethan stabilisiert, isokratische Qualität für die HPLC, für die Spektroskopie

Lieferant: Bernd Kraft
Achtung


Stabilisierung: Stabilisiert mit Amylen

12440.4700
KRAF12440.4700EA 107 EUR
KRAF12440.4700
Dichlormethan stabilisiert, isokratische Qualität für die HPLC, für die Spektroskopie
Dichlormethan
Formel: CH₂Cl₂
Siedepunkt: 39,8 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –95 °C
Dichte: 1,322 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000881
CAS-Nummer: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR