Dimethylsulfoxid 10% aqueous solution zA
Lieferant: Bernd Kraft
Synonyme:
Methylsulfinylmethan, DMSO
12935.2700
12935.3700
12935.4700
KRAF12935.2700EA
0
EUR
KRAF12935.2700
KRAF12935.3700
KRAF12935.4700
Dimethylsulfoxid 10% aqueous solution zA
Dimethylsulfoxid
Formel:
(CH₃)₂SO Molecular Weight: 78.14 g/mol Siedepunkt: 189 Schmelzpunkt: 18.5 Flammpunkt: 87 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002089 CAS-Nummer: 67-68-5 EINECS: 200-664-3 Merck Index: 13,03285 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...