Dimethylsulfoxid 10% aqueous solution zA

Lieferant: Bernd Kraft

Synonyme: Methylsulfinylmethan, DMSO

12935.2700 12935.3700 12935.4700
KRAF12935.2700EA 0 EUR
KRAF12935.2700 KRAF12935.3700 KRAF12935.4700
Dimethylsulfoxid 10% aqueous solution zA
Dimethylsulfoxid
Formel: (CH₃)₂SO
Molecular Weight: 78.14 g/mol
Siedepunkt: 189
Schmelzpunkt: 18.5
Flammpunkt: 87
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002089
CAS-Nummer: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Merck Index: 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=157e2a24c93041cbbb69833d226195e333b07665&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR