Arsen-Standardlösung, 10.000 mg/l As in verd. Salpetersäure (aus As2O3) Standard für die ICP
Lieferant: Bernd Kraft
12944.0000
KRAF12944.0000EA 220 EUR
KRAF12944.0000
Arsen-Standardlösung, 10.000 mg/l As in verd. Salpetersäure (aus As2O3) Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Arsen-Standards