N,N-Dimethylformamid analytisches Reagens
Lieferant: Bernd Kraft
|
Gefahr
|
Synonyme:
DMF, Ameisensäuredimethylamid, N,N-Dimethylmethansäureamid
13066.2700
13066.3700
13066.4700
KRAF13066.2700EA
48.6
EUR
KRAF13066.2700
KRAF13066.3700
KRAF13066.4700
N,N-Dimethylformamid analytisches Reagens
N,N-Dimethylformamid
Formel:
HCON(CH₃)₂ Siedepunkt: 153 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –61 °C Dichte: 0,949 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 57,5 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003284 CAS-Nummer: 68-12-2 EINECS: 200-679-5 UN: 2265 ADR: 3,III REACH: 01-2119475605-32 Merck Index: 13,03269 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...