Cyclohexylamin-Lösung 0.1 mol/l (0.1 M) in 2-Propanol

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

13070.2700 13070.3700 13070.4700
KRAF13070.2700EA 0 EUR
KRAF13070.2700 KRAF13070.3700 KRAF13070.4700
Cyclohexylamin-Lösung 0.1 mol/l (0.1 M) in 2-Propanol
Cyclohexylamin
Formel: C₆H₁₃N
Dichte: 0,7865 g/cm³
Flammpunkt: <21 °C
MDL: MFCD00001486
CAS-Nummer: 108-91-8
UN: 1993
ADR: 3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR