Aceton, technische Qualität

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

13455.4000 13455.5300 13455.8500
KRAF13455.4000EA 42.4 EUR
KRAF13455.4000 KRAF13455.5300 KRAF13455.8500
Aceton, technische Qualität
Aceton
Formel: CH₃COCH₃
Siedepunkt: 56,2 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –95,4 °C
Dichte: 0,792 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: <–20 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008765
CAS-Nummer: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN: 1090
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR