Kaliumpermanganat 0,2 g/l in wässriger Lösung analytisches Reagens

Lieferant: Bernd Kraft

14576.2700 14576.3700
KRAF14576.2700EA 52.8 EUR
KRAF14576.2700 KRAF14576.3700
Kaliumpermanganat 0,2 g/l in wässriger Lösung analytisches Reagens
Potassium permanganate
Formel: KMnO₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011364
CAS-Nummer: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 3082
ADR: 9,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR