Dibutylamin 1% DMF
Lieferant: Bernd Kraft
|
Gefahr
|
Synonyme:
N-butyl-1-propanamin
14752.2700
14752.3700
14752.4700
KRAF14752.2700EA
0
EUR
KRAF14752.2700
KRAF14752.3700
KRAF14752.4700
Dibutylamin 1% DMF
Dibutylamin
Formel:
C₈H₁₉N Molecular Weight: 129.25 g/mol Siedepunkt: 159 Schmelzpunkt: -62 Flammpunkt: 43 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009429 CAS-Nummer: 111-92-2 EINECS: 203-921-8 Merck Index: 13,03058 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...