Kaliumchlorid 2.5 M (2.5 N) aqueous solution
Lieferant: Bernd Kraft
Synonyme:
Potassiumchloride
14999.2000
14999.3000
14999.5000
KRAF14999.2000EA
0
EUR
KRAF14999.2000
KRAF14999.3000
KRAF14999.5000
Kaliumchlorid 2.5 M (2.5 N) aqueous solution
Potassium chloride
Formel:
KCl Molecular Weight: 74.55 g/mol Siedepunkt: 1420 Schmelzpunkt: 773 Dichte: 1.13 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011360 CAS-Nummer: 7447-40-7 EINECS: 231-211-8 Merck Index: 14,07621 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...