Kaliumfluorid, reinst

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

15043.1600 15043.2600 15043.3600 15043.5600
KRAF15043.1600EA 32.6 EUR
KRAF15043.1600 KRAF15043.2600 KRAF15043.3600 KRAF15043.5600
Kaliumfluorid, reinst
Potassium fluoride
Formel: KF
Siedepunkt: 1505 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 860 °C
Dichte: 2,48 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011398
CAS-Nummer: 7789-23-3
EINECS: 232-151-5
UN: 1812
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,07714

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR