EDTA Dinatriumsalz 0.00178 mol/l (N/280) aqueous solution Water_hardness

Lieferant: Bernd Kraft

Synonyme: Idranal III, Ethylendinitrilotetratetraessigsäure Dinatriumsalz, Ethylendiamin-N,N,N',N'-tetraessigsäure Dinatriumsalz, Edetinsäure Dinatriumsalz, Dinatriumdihydrogenethylendiamintetraacetat, Kestranal® 2S, EDTA-Na2, Ethylendiamintetraessigsäure Dinatriumsalz

15074.3000 15074.5020
KRAF15074.3000EA 62.2 EUR
KRAF15074.3000 KRAF15074.5020
EDTA Dinatriumsalz 0.00178 mol/l (N/280) aqueous solution Water_hardness
EDTA Dinatriumsalz

1 ml = 0.1°dH/100 ml H₂O

Formel: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Molecular Weight: 336.21 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00070672
CAS-Nummer: 139-33-3
EINECS: 205-358-3
Merck Index: 12,03556

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR