Ammoniumbromid, extra_pure
Lieferant: Bernd Kraft
15185.3600
15185.5600
15185.1600
15185.2600
KRAF15185.3600EA
78.3
EUR
KRAF15185.3600
KRAF15185.5600
KRAF15185.1600
KRAF15185.2600
Ammoniumbromid, extra_pure
Ammonium bromide
Formel:
H₄BrN Molecular Weight: 97.94 g/mol Schmelzpunkt: 542 Dichte: 2.42 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011419 CAS-Nummer: 12124-97-9 EINECS: 235-183-8 Merck Index: 13,00505 |