Ammoniumthiocyanat, reinst

Lieferant: Bernd Kraft
Achtung

Synonyme: Ammoniumsulfocyanid, Ammoniumrhodanid

15200.3600 15200.5600 15200.2600 15200.4600 15200.6600
KRAF15200.3600EA 69.5 EUR
KRAF15200.3600 KRAF15200.5600 KRAF15200.2600 KRAF15200.4600 KRAF15200.6600
Ammoniumthiocyanat, reinst
Ammoniumthiocyanat
Formel: NH₄SCN
Schmelzpunkt: 150 °C
Dichte: 1,305 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011428
CAS-Nummer: 1762-95-4
EINECS: 217-175-6
Merck Index: 13,00564

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR