Cadmiumacetat Dihydrat analytisches Reagens

Lieferant: Bernd Kraft
Achtung

15207.1600 15207.3600 15207.2600
KRAF15207.1600EA 143 EUR
KRAF15207.1600 KRAF15207.3600 KRAF15207.2600
Cadmiumacetat Dihydrat analytisches Reagens
Cadmiumacetat Dihydrat
Formel: (H₃CCOO)₂Cd·2H₂O
Siedepunkt: 105…107 °C (4 mmHg)
Schmelzpunkt: 256 °C
Dichte: 2,341 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150020
CAS-Nummer: 5743-04-4
EINECS: 208-853-2
UN: 2570
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01614

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR