Calciumacetat xHydrat, reinst
Lieferant: Bernd Kraft
Synonyme:
Calciumdi(acetat) Hydrat, Essigsäure Calciumsalz Hydrat, Calciumacetat Hydrat
15208.3600
15208.5600
15208.2600
15208.6600
KRAF15208.3600EA
57.5
EUR
KRAF15208.3600
KRAF15208.5600
KRAF15208.2600
KRAF15208.6600
Calciumacetat xHydrat, reinst
Calciumacetat xHydrat
Formel:
(H₃CCOO)₂Ca·nH₂O Dichte: 1,5 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00150019 CAS-Nummer: 114460-21-8 EINECS: 200-540-9 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...