Calciumhydroxid analytisches Reagens

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

15214.1600 15214.3600 15214.5600 15214.4600
KRAF15214.1600EA 58.1 EUR
KRAF15214.1600 KRAF15214.3600 KRAF15214.5600 KRAF15214.4600
Calciumhydroxid analytisches Reagens
Calciumhydroxid
Formel: Ca(OH)₂
Schmelzpunkt: 550 °C
Dichte: 2,24 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010901
CAS-Nummer: 1305-62-0
EINECS: 215-137-3
UN: 3262
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01675

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR