Calciumsulfat Dihydrat, reinst

Lieferant: Bernd Kraft

Synonyme: Pflaster Paris

15219.3600 15219.5600 15219.1600 15219.6600
KRAF15219.3600EA 42 EUR
KRAF15219.3600 KRAF15219.5600 KRAF15219.1600 KRAF15219.6600
Calciumsulfat Dihydrat, reinst
Calciumsulfat Dihydrat
Formel: CaSO₄·2H₂O
Dichte: 2,32 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149625
CAS-Nummer: 10101-41-4
EINECS: 231-900-3
Merck Index: 13,01711

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR