Cer(IV)sulfat Tetrahydrat, reinst

Lieferant: Bernd Kraft
Achtung

15221.0600 15221.2600 15221.1600
KRAF15221.0600EA 0 EUR
KRAF15221.0600 KRAF15221.2600 KRAF15221.1600
Cer(IV)sulfat Tetrahydrat, reinst
Cer(IV)sulfat Tetrahydrat
Formel: Ce(SO₄)₂·4H₂O
Schmelzpunkt: 180…200 °C
Dichte: 3,91 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00149427
CAS-Nummer: 10294-42-5
EINECS: 237-029-5
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 12,02036

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR