Citronensäure, wasserfrei, Pulver analytisches Reagens
Lieferant: Bernd Kraft
|
Achtung
|
15225.1600
15225.3600
15225.5600
15225.2600
15225.6600
15225.7500
KRAF15225.1600EA
40.8
EUR
KRAF15225.1600
KRAF15225.3600
KRAF15225.5600
KRAF15225.2600
KRAF15225.6600
KRAF15225.7500
Citronensäure, wasserfrei, Pulver analytisches Reagens
Formel:
HOC(COOH)(CH₂COOH)₂ Siedepunkt: 310 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 149…151 °C Dichte: 1,665 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011669 CAS-Nummer: 77-92-9 EINECS: 201-069-1 REACH: 01-2119457026-42-0000 Merck Index: 13,02350 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...