di-Kaliumhydrogenphosphat Trihydrat analytisches Reagens

Lieferant: Bernd Kraft

Synonyme: di-Kaliumphosphat Trihydrat, Dikaliumhydrogenphosphat Trihydrat, sek. Kaliumphosphat Trihydrat

15231.1600 15231.3600 15231.5600 15231.0600 15231.2600
KRAF15231.1600EA 47.4 EUR
KRAF15231.1600 KRAF15231.3600 KRAF15231.5600 KRAF15231.0600 KRAF15231.2600
di-Kaliumhydrogenphosphat Trihydrat analytisches Reagens
di-Kaliumhydrogenphosphat Trihydrat
Formel: K₂HPO₄·3H₂O
Molecular Weight: 228.22 g/mol
Siedepunkt: ∼340 °C (1013 hPa)
Dichte: 2.504 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149926
CAS-Nummer: 16788-57-1
EINECS: 231-834-5

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR