di-Kaliumhydrogenphosphat, wasserfrei analytisches Reagens
Lieferant: Bernd Kraft
Synonyme:
di-Kaliumphosphat, di-Kaliumorthophosphat, Kaliumphosphat dibasisch, Dikaliumhydrogenphosphat, sek. Kaliumphosphat
15233.1600
15233.3600
15233.5600
15233.2600
15233.6600
15233.7500
KRAF15233.1600EA
34.3
EUR
KRAF15233.1600
KRAF15233.3600
KRAF15233.5600
KRAF15233.2600
KRAF15233.6600
KRAF15233.7500
di-Kaliumhydrogenphosphat, wasserfrei analytisches Reagens
di-Kaliumhydrogenphosphat
Formel:
K₂HPO₄ Molecular Weight: 174.18 g/mol Schmelzpunkt: 340 Dichte: 2.3 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011383 CAS-Nummer: 7758-11-4 EINECS: 231-834-5 Merck Index: 13,07743 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...