Dimethylglyoxim

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

15235.0600 15235.2600
KRAF15235.0600EA 126 EUR
KRAF15235.0600 KRAF15235.2600
Dimethylglyoxim
Dimethylglyoxim
Formel: CH₃C(=NOH)C(=NOH)CH₃
Siedepunkt: 53 °C (8 mmHg)
Schmelzpunkt: 240…241 °C
Dichte: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002117
CAS-Nummer: 95-45-4
EINECS: 202-420-1
Merck Index: 13,03272

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR