di-Natriumhydrogenphosphat Dihydrat analytisches Reagens

Lieferant: Bernd Kraft

15237.1600 15237.3600 15237.5600
KRAF15237.1600EA 46.6 EUR
KRAF15237.1600 KRAF15237.3600 KRAF15237.5600
di-Natriumhydrogenphosphat Dihydrat analytisches Reagens
di-Natriumhydrogenphosphat Dihydrat
Formel: Na₂HPO₄·2H₂O
Dichte: 2,1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149182
CAS-Nummer: 10028-24-7
EINECS: 231-448-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR