di-Natriumhydrogenphosphat Dodecahydrat analytisches Reagens
Lieferant: Bernd Kraft
15239.1600
15239.3600
15239.5600
15239.4600
KRAF15239.1600EA
29.1
EUR
KRAF15239.1600
KRAF15239.3600
KRAF15239.5600
KRAF15239.4600
di-Natriumhydrogenphosphat Dodecahydrat analytisches Reagens
Formel:
Na₂HPO₄·12H₂O Schmelzpunkt: 35 °C Dichte: 1,52 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149181 CAS-Nummer: 10039-32-4 EINECS: 231-448-7 Merck Index: 13,08733 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...