di-Natriumhydrogenphosphat Dodecahydrat analytisches Reagens

Lieferant: Bernd Kraft

15239.1600 15239.3600 15239.5600 15239.4600
KRAF15239.1600EA 29.1 EUR
KRAF15239.1600 KRAF15239.3600 KRAF15239.5600 KRAF15239.4600
di-Natriumhydrogenphosphat Dodecahydrat analytisches Reagens
Formel: Na₂HPO₄·12H₂O
Schmelzpunkt: 35 °C
Dichte: 1,52 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149181
CAS-Nummer: 10039-32-4
EINECS: 231-448-7
Merck Index: 13,08733

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR