Kaliumacetat, reinst
Lieferant: Bernd Kraft
Synonyme:
Essigsäure Kaliumsalz
15254.3600
15254.5600
15254.2600
15254.4600
15254.6600
15254.7500
KRAF15254.3600EA
54.8
EUR
KRAF15254.3600
KRAF15254.5600
KRAF15254.2600
KRAF15254.4600
KRAF15254.6600
KRAF15254.7500
Kaliumacetat, reinst
Kaliumacetat
Formel:
CH₃COOK Schmelzpunkt: 304 °C Dichte: 1,57 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: >250 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012458 CAS-Nummer: 127-08-2 EINECS: 204-822-2 Merck Index: 13,07687 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...