Kaliumacetat, reinst

Lieferant: Bernd Kraft

Synonyme: Essigsäure Kaliumsalz

15254.3600 15254.5600 15254.2600 15254.4600 15254.6600 15254.7500
KRAF15254.3600EA 54.8 EUR
KRAF15254.3600 KRAF15254.5600 KRAF15254.2600 KRAF15254.4600 KRAF15254.6600 KRAF15254.7500
Kaliumacetat, reinst
Kaliumacetat
Formel: CH₃COOK
Schmelzpunkt: 304 °C
Dichte: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >250 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012458
CAS-Nummer: 127-08-2
EINECS: 204-822-2
Merck Index: 13,07687
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13cc4439b794fe60df11a635ce6d3a03e9609099&vid=06c778a684c28fe03ba0262abdbaa81c094e79a6&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR